1-Décyne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO223431000EA 264 EUR InStock
ACRO223431000 ACRO223430250 ACRO223430050
1-Décyne 98%
1-Décyne
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,76 g/cm³
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00009576
Numéro CAS: 764-93-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité