1-Dodécyne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
223450050 223450250
ACRO223450050EA 57.6 EUR InStock
ACRO223450050 ACRO223450250
1-Dodécyne 98%
1-Dodécyne
Formule: C₁₂H₂₂
Point d'ébullition: 215 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0.77 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008960
Numéro CAS: 765-03-7
EINECS: 212-134-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité