1-Dodécyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02977.14EA 219 EUR InStock
L02977.14 L02977.06
1-Dodécyne ≥97%
1-Dodécyne
Purity: 97%
CAS No.: 765-03-7
Molecular Formula: CH3(CH2)9C≡CH
Formula Weight: 166.31
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -19°
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 1741320
MDL No.: MFCD00008960
Formule: C₁₂H₂₂
MW: 166,31 g/mol
Point d'ébullition: 214…216 °C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0,779
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008960
Numéro CAS: 765-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité