1-Pentyne ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02479.06 L02479.14
L02479.06EA 30.7 EUR InStock
L02479.06 L02479.14
1-Pentyne ≥99%
1-Pentyne
Purity: 99%
CAS No.: 627-19-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3860
Odour: Unpleasant
Melting Point: -106°
Boiling Point: 39-41°
Beilstein Reference: 1697133
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009469
Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 39…41 °C
Point de fusion: –106 °C
Densité: 0.692
Point d'éclair: –20 °C (–4 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009469
Numéro CAS: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité