1-Tridécyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02481.03 L02481.06
L02481.03EA 56.2 EUR InStock
L02481.03 L02481.06
1-Tridécyne ≥97%
1-Tridécyne
Purity: 97%
CAS No.: 26186-02-7
Molecular Formula: C13H24
Formula Weight: 180.34
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-118°/10mm
Beilstein Reference: 1744658
MDL No.: MFCD00015074
Formule: C₁₃H₂₄
MW: 180,33 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 2.5 °C
Densité: 0.780
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015074
Numéro CAS: 26186-02-7
EINECS: 247-511-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité