1-Undécyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02883.04EA 59.7 EUR InStock
L02883.04 L02883.18 L02883.09
1-Undécyne ≥97%
1-Undécyne
Purity: 97%
CAS No.: 2243-98-3
Molecular Formula: C11H20
Formula Weight: 152.28
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Melting Point: -25°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 1740043
MDL No.: MFCD00015063
Formule: C₁₁H₂₀
MW: 152,28 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,770
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2243-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité