2-Butyne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
135140010 135140050
ACRO135140010EA 33.9 EUR InStock
ACRO135140010 ACRO135140050
2-Butyne 98%
2-Butyne
Formule: C₄H₆
MW: 54,09 g/mol
Point d'ébullition: 27 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009275
Numéro CAS: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
ONU: 1144
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité