4-Octyne ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dipropylacetylene
43157.14 43157.06
43157.14EA 113 EUR InStock
43157.14 43157.06
4-Octyne ≥99%
4-Octyne
Purity: 99%
CAS No.: 1942-45-6
Molecular Formula: CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.7510
Refractive Index: 1.4236
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 131-132°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009471
Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 131…132 °C
Point de fusion: –103 °C
Densité: 0.7510
Point d'éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009471
Numéro CAS: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité