3,3-Diméthyl-1-butyne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223440050 223440250
ACRO223440050EA 73.9 EUR InStock
ACRO223440050 ACRO223440250
3,3-Diméthyl-1-butyne 98%
3,3-Diméthyl-1-butyne
Formule: C₆H₁₀
Point d'ébullition: 33…38 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.66 g/cm³
Point d'éclair: –034 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008852
Numéro CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
ONU: 3295
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité