3,3-Diméthyl-1-butyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14013.06 A14013.14
A14013.06EA 82.7 EUR InStock
A14013.06 A14013.14
3,3-Diméthyl-1-butyne ≥98%
3,3-Diméthyl-1-butyne
Purity: 98%
CAS No.: 917-92-0
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: <-34°(-29°F)
Refractive Index: 1.3745
Odour: Recognizable
Melting Point: -78°
Boiling Point: 37-38°
Beilstein Reference: 1697100
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008852
Formule: C₆H₁₀
Point d'ébullition: 37…38 °C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.671
Point d'éclair: <–34 °C (–29 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008852
Numéro CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité