9,10-Dibromoantraceno 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
112710100 112710500
ACRO112710100EA 57.6 EUR InStock
ACRO112710100 ACRO112710500
9,10-Dibromoantraceno 96%
9,10-Dibromoantraceno
Formule: C₁₄H₈Br₂
Point d'ébullition: 427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…225 °C
Densité: 1,981 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001244
Numéro CAS: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 13,03041
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
GC ≥95 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité