9,10-Dibromoantraceno ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12680.06EA 38.5 EUR InStock
L12680.06 L12680.14 L12680.22
9,10-Dibromoantraceno ≥98%
9,10-Dibromoantraceno
Purity: 98%
CAS No.: 523-27-3
Molecular Formula: C14H8Br2
Formula Weight: 336.04
Melting Point: 222-223° subl.
Beilstein Reference: 1912109
Merck Reference: 14,3018
MDL No.: MFCD00001244
Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Point d'ébullition: 427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 222…223 °C (subl.)
Densité: 1,981 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 523-27-3
Merck Index: 13,03041
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité