Pycnomètre avec têtes spéciales
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05660007 05660006 05660206 05660207
LENZ05660007EA 109 EUR InStock
LENZ05660007 LENZ05660006 LENZ05660206 LENZ05660207
Pycnomètre avec têtes spéciales
Flacons de gravité spécifique
Set, made of DURAN® borosilicate glass, consists of wide neck bottle with conical shoulder and NS joint, and pycnometer head.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for density determinations of bitumen-like and mineral materials.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité