Flacons, à col étroit, carrés, PE-HD, avec fil
Fournisseur: Kautex
310-85937 310-85938 310-85939 310-85940
KAUT310-85937EA 1.8 EUR InStock
KAUT310-85937 215-6014 KAUT310-85939 KAUT310-85940
Flacons, à col étroit, carrés, PE-HD, avec fil
Flacons Flacons en plastique
PE-HD, naturel.
  • Forme carrée
  • Manipulation sûre et confortable
  • Étanche
  • Les bouteilles sont adaptées aux aliments
Le col de cette série de bouteilles a été adapté au bouchon en verre standard GL 32.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité