Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,10-Dibromoantraceno

Fournisseur: Molekula

MOLEM29675774EA 0 EUR InStock
MOLEM29675774
9,10-Dibromoantraceno
9,10-Dibromoantraceno


Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Point d'ébullition: 427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…220 °C
Densité: 1,981 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 523-27-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité