L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Récipients à col large, carrés, filetés
Fournisseur: Kautex
310-84412 310-84419 310-84422 310-84423 310-84593 310-84596 310-84599 310-84601
216-1187EA 64.7 EUR InStock
216-1187 216-1188 216-1189 216-1200 216-1208 216-1219 216-1220 216-1221
Récipients à col large, carrés, filetés
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PVC. Square. Transparent or brown transparent colours.
  • Wide neck opening
  • Easy to fill and to clean
  • Leakproof
  • Suitable for food
  • With tamper-evident closure, PP, black colour
  • Halal certified
Brown transparent containers are suitable for light-sensitive media. Due to the wide neck opening the containers are easy to fill and to clean. The contents are safe against unauthorized removal. Opening the closure leaves distinct traces.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité