9-Anthracènecarbaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
153930250 153931000 153935000
ACRO153930250EA 63.3 EUR InStock
ACRO153930250 ACRO153931000 ACRO153935000
9-Anthracènecarbaldéhyde 99%
9-Anthrealdehyde
Formule: C₁₅H₁₀O
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001254
Numéro CAS: 642-31-9
EINECS: 211-383-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité