9-Anthracènecarbaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE30708426-100GEA 0 EUR InStock
MOLE30708426-100G
9-Anthracènecarbaldéhyde
9-Anthracènecarbaldéhyde
Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…103 °C
Numéro MDL: MFCD00001254
Numéro CAS: 642-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité