Adaptateurs Luer Quick Connect, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-624 B-310 P-604 P-605 P-618 P-618L P-619 P-625 P-628 P-628S P-629 P-642 P-655 P-656 P-657 P-658 P-659 P-660 P-661 P-675 P-677 P-678 P-683 P-686 P-675-01_U
554-1792EA 8.8 EUR InStock
554-1792 554-5774 554-5683 554-4725 554-1790 554-5684 554-1791 554-1793 554-1794 554-4726 554-4727 554-1795 554-1796 554-1797 554-3139 554-1798 554-1799 554-3140 554-3141 554-1800 554-3147 554-1801 554-3150 554-3151 554-5685
Adaptateurs Luer Quick Connect, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Les adaptateurs Luer Quick Connect (à raccord rapide) Upchurch Scientific® permettent d'adapter un raccord Luer femelle ou Luer mâle à un filetage. Conformes aux normes ISO relatives à la configuration et aux performances des raccords Luer en milieu médical (45 psi/3,1 bar).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité