Unions (haute pression), Upchurch Scientific®
Fournisseur: IDEX Health & Science
Upchurch Scientific® Upchurch Scientific® NanoTight™
554-1805EA 113 EUR InStock
554-1805 554-1804 554-5693 554-5692 554-5691 554-4728 554-5690 554-1803 554-1802 554-5689 554-5688
Unions (haute pression), Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Unions sans volume mort En PEEK: Ces raccords sans volume mort sont fournis avec deux vis étanches F-300 pour capillaire ¹/₁₆"" et sont conçus pour supporter une pression de 344 bar (5000 psi).
PEEK NanoTight™ union: The unions come complete with two F-331N fingertight fittings and are pressure rated to 5000 psi  (344 bar). The internal design of the unions reduces tubing misalignment. When using ¹/₁₆" Ext.Ø tubing sleeves to connect capillary tubing, the webbed thru-hole minimises breaking of fused silica while adding only miniscule swept volume. The results are: Fewer blockages, fewer flow rate reductions and fewer back pressure problems.
PCTFE column coupler: These couplers will connect most columns with 10-32 internal threads to a pre-column filter or guard column with the same threads. They may also be used to join two columns in series.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité