Produits d'extraction QuEChERS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60105-208
549-0764EA 301 EUR InStock
549-0764
Produits d'extraction QuEChERS
Colonnes pour chromatographie
La technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) est en train de devenir la méthode de prédilection pour l'extraction des résidus de pesticides dans les fruits, les légumes et autres denrées alimentaires. La méthode QuEChERS permet des récupérations élevées, des résultats précis et un débit d'échantillons important et économique grâce à l'utilisation d'une faible quantité de solvants et à la réduction des besoins en main d'œuvre. Ce procédé n'en est pourtant pas moins robuste et résistant.
  • Procédure simple sans automatisation
  • Détermination de nombreux types de pesticides
  • Utilisation de solvants en moindre quantité par rapport aux techniques classiques
  • Récupérations élevées, résultats précis et débit d'échantillons important
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité