Colonnes SPE HyperSep™ Retain™ PEP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60107-203 60107-212 60107-204 60107-201 60107-206 60107-205 60107-207 60107-208 60107-211 60107-215 60107-217 60107-218
549-0630EA 161 EUR InStock
549-0630 549-0637 549-0631 549-0628 549-0633 549-0632 549-0634 549-0635 549-0636 549-0639 549-0664 549-0665
Colonnes SPE HyperSep™ Retain™ PEP
Colonnes pour chromatographie
HyperSep™ Retain™ PEP polymeric SPE material is a high purity, highly porous polystyrene DVB (divinyl benzene) material modified with urea functional groups to give balanced retention of polar and non polar analytes. HyperSep™ Retain™ PEP is ideal for a wide range of applications, such as drugs and metabolites in biological fluids, peptides in serum, plasma or biological fluids and environmental fluids.
  • Récupération élevée et uniforme
  • Rapidité et facilité de préparation des échantillons et de développement des méthodes
  • pH stable compris entre 0 et 14
Le matériau HyperSep™ Retain™ PEP permet une préparation reproductible et fiable des échantillons grâce à une excellente reproductibilité d'un lot à l'autre. L'utilisation du matériau HyperSep™ Retain™ PEP permet d'éviter la plupart des problèmes liés aux matériaux traditionnels à base de silice, comme la récupération non uniforme résultant du séchage du sorbant. Ainsi, la préparation des échantillons et le développement des méthodes sont plus rapides.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité