Gants résistants aux produits chimiques, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*, finition texturée
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
94446 94445 94449 94447 94448
112-3158EA 42.5 EUR InStock
112-3158 112-3157 112-3161 112-3159 112-3160
Gants résistants aux produits chimiques, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*, finition texturée
Gants
Les gants résistants aux produits chimiques JACKSON SAFETY* G80 NITRILE* offrent une protection contre les acides, les produits caustiques, les bases, les solvants et autres solutions aqueuses.
  • Paume et bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
  • Doublure floquée en coton plus uniforme et satisfaisante pour un confort accru
  • Aujourd'hui certifiés pour l'alimentaire aux États-Unis et au Canada
Grâce à leur formule en nitrile modifié, les gants anatomiques offrent une durabilité plus importante et une meilleure résistance aux produits chimiques, ce qui permet de les utiliser pour le traitement d'échantillons chimiques et le raffinage des huiles, pour l'assemblage et la peinture de pièces automobiles, pour les opérations d'usinage avec de l'huile de coupe et des liquides de refroidissement ainsi que pour le traitement de produits alimentaires.
Certifications: EN 374 (AJK), EN 388 (4101), AQL 0,65
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité