9,10-Diéthoxyanthracène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16705.06 A16705.03 A16705.14
A16705.06EA 90.7 EUR InStock
A16705.06 A16705.03 A16705.14
9,10-Diéthoxyanthracène ≥98%
9,10-Diéthoxyanthracène
Purity: 98%
CAS No.: 68818-86-0
Molecular Formula: C18H18O2
Formula Weight: 266.33
Melting Point: 149-151°
MDL No.: MFCD00209643
Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209643
Numéro CAS: 68818-86-0
EINECS: 272-401-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité