Tiron
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium
ACRO174145000EA 624 EUR InStock
ACRO174145000 ACRO174140250 ACRO174141000
Tiron
Tiron
Formule: C₆H₄Na₂O₈S₂
MW: 314,20 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149531
Numéro CAS: 149-45-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 6.0 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité