Anthracène, très pur
Fournisseur: VWR Chemicals
122892WEA 36.4 EUR InStock
122892W
Anthracène, très pur
Anthracène
Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…112 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00001240
Numéro CAS: 120-12-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00687
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/13/743113.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité