Flat flange flasks, round bottom, with flat flange, thermostatic jacket and drain valve
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06041488 06041588 06040149-V2 06040158-V2 06040170-V2 06040273-V2 06040279-V2 06040285-V2 06040485-V2 06041149-V2 06041158-V2 06041170-V2 06041273-V2 06041279-V2 06041285-V2 06041485-V2 06041585-V2
LENZ06041488EA 7010 EUR InStock
LENZ06041488 LENZ06041588 LENZ06040149-V2 LENZ06040158-V2 LENZ06040170-V2 LENZ06040273-V2 LENZ06040279-V2 LENZ06040285-V2 LENZ06040485-V2 LENZ06041149-V2 LENZ06041158-V2 LENZ06041170-V2 LENZ06041273-V2 LENZ06041279-V2 LENZ06041285-V2 LENZ06041485-V2 LENZ06041585-V2
Flat flange flasks, round bottom, with flat flange, thermostatic jacket and drain valve
Récipients de réaction Flacons à réactions
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Without graduation, with laboratory flange LF, with groove, with two connectors (with threads GL 14 / GL 18 or ball flanges KF 15). With two plastic olives GL14/18 and screw caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité