Flat flange lids, centre neck, 1 angled side neck
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06102444 06102111 06102141 06102214 06102244 06102264 06102464 06102544 06102564
LENZ06102444EA 358 EUR InStock
LENZ06102444 LENZ06102111 LENZ06102141 LENZ06102214 LENZ06102244 LENZ06102264 LENZ06102464 LENZ06102544 LENZ06102564
Flat flange lids, centre neck, 1 angled side neck
Couvercles Couvercles pour récipients à réactions
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Flange lids for reaction vessels, with laboratory flange LF.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité