9-Méthylanthracène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21249.0001 8.21249.0005
8.21249.0001EA 40.1 EUR InStock
8.21249.0001 8.21249.0005
9-Méthylanthracène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
9-Méthylanthracène
Formule: C₁₅H₁₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73…76 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001261
Numéro CAS: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.0003 mg/l (25 °C)
Melting Point 76 - 79 °C
Molar Mass 192.26 g/mol
Boiling Point 196 - 197 °C (16 hPa)
Refractive Index 1.6959 (99 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité