9,10-Diphénylanthracène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15714.14EA 862 EUR InStock
A15714.14 A15714.03 A15714.06
9,10-Diphénylanthracène ≥99%
9,10-Diphénylanthracène
Purity: 99%
CAS No.: 1499-10-1
Molecular Formula: C26H18
Formula Weight: 330.43
Odour: Odourless
Melting Point: 248-254°
Beilstein Reference: 1914010
MDL No.: MFCD00001253
Formule: C₂₆H₁₈
MW: 330,43 g/mol
Point d'ébullition: 485 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 248…254 °C
Numéro MDL: MFCD00001253
Numéro CAS: 1499-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité