1,2,4,5-Tétrabromobenzène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
352400250 352401000
ACRO352400250EA 77.3 EUR InStock
ACRO352400250 ACRO352401000
1,2,4,5-Tétrabromobenzène 97%
1,2,4,5-Tétrabromobenzène
Formule: C₆H₂Br₄
MW: 393,7 g/mol
Point de fusion: 177…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000063
Numéro CAS: 636-28-2
EINECS: 211-253-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 183 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité