1,2,4,5-Tétrabromobenzène ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13539.09 L13539.18
L13539.09EA 43.1 EUR InStock
L13539.09 L13539.18
1,2,4,5-Tétrabromobenzène ≥94%
1,2,4,5-Tétrabromobenzène
Purity: 94%
CAS No.: 636-28-2
Molecular Formula: C6H2Br4
Formula Weight: 393.70
Melting Point: 175-180°
Beilstein Reference: 1365830
Formule: C₆H₂Br₄
MW: 393,7 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000063
Numéro CAS: 636-28-2
EINECS: 211-253-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité