1,2,4-Tribromobenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23778.06 B23778.14
B23778.06EA 56.2 EUR InStock
B23778.06 B23778.14
1,2,4-Tribromobenzène 95%
1,2,4-Tribromobenzène
Purity: 95%
CAS No.: 615-54-3
Molecular Formula: C6H3Br3
Formula Weight: 314.80
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: >110^o(230^oF)
Melting Point: 41-43°
Boiling Point: 274-276°
Beilstein Reference: 1934823
MDL No.: MFCD00000062
Formule: C₆H₃Br₃
MW: 314,8 g/mol
Point d'ébullition: 274…276 °C
Point de fusion: 41…43 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000062
Numéro CAS: 615-54-3
EINECS: 210-433-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité