1,2,4-Tribromobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17664900EA 70.7 EUR InStock
EHERC17664900
1,2,4-Tribromobenzène
1,2,4-Tribromobenzène
Formule: C₆H₃Br₃
MW: 314,8 g/mol
Point d'ébullition: 85…90 °C (0,04 mmHg)
Point de fusion: 44 °C
Numéro CAS: 615-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité