1,2-Dibromobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12216710EA 76.3 EUR InStock
EHERC12216710
1,2-Dibromobenzène
1,2-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Densité: 1,956 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000057
Numéro CAS: 583-53-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité