Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Tribromobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17665000EA 112 EUR InStock
EHERC17665000
1,3,5-Tribromobenzène
1,3,5-Tribromobenzène


Formule: C₆H₃Br₃
MW: 314,8 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…123 °C
Densité: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Numéro CAS: 626-39-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité