1,3-Dibromobenzène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
186640100 186640500
ACRO186640100EA 29.2 EUR InStock
ACRO186640100 ACRO186640500
1,3-Dibromobenzène 97%
1,3-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 218…219 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.95 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000078
Numéro CAS: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité