1,3-Dibromobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12723.14 A12723.22 A12723.36
A12723.14EA 61.4 EUR InStock
A12723.14 A12723.22 A12723.36
1,3-Dibromobenzène ≥97%
1,3-Dibromobenzène
Purity: 97+%
CAS No.: 108-36-1
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.6080
Odour: Odourless
Melting Point: -7°
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1904538
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000078
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.955
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000078
Numéro CAS: 108-36-1
EINECS: 203-574-2
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité