1,3-Dibromobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12216711EA 70.7 EUR InStock
EHERC12216711
1,3-Dibromobenzène
1,3-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000078
Numéro CAS: 108-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité