1,4-Dibromobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO112730010EA 162 EUR InStock
ACRO112730010 ACRO112730025 ACRO112732500
1,4-Dibromobenzène 99%
1,4-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…89 °C
Densité: 1,84 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000089
Numéro CAS: 106-37-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥98.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité