1,4-Dibromobenzène
Fournisseur: Molekula
MOLEM33944638EA 0 EUR InStock
MOLEM33944638
1,4-Dibromobenzène
1,4-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…87 °C
Densité: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00000089
Numéro CAS: 106-37-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité