Bromobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA10710000EA 76.3 EUR InStock
EHERCA10710000
Bromobenzène
Bromobenzène
Formule: C₆H₅Br
MW: 157,01 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00000055
Numéro CAS: 108-86-1
ONU: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité