3-Bromobenzaldéhyde 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
106660250 106661000
ACRO106660250EA 37 EUR InStock
ACRO106660250 ACRO106661000
3-Bromobenzaldéhyde 96%
3-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Point d'ébullition: 229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…21 °C
Densité: 1.58 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003345
Numéro CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité