3-Bromobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11941.22 A11941.14 A11941.36
A11941.22EA 88.2 EUR InStock
A11941.22 A11941.14 A11941.36
3-Bromobenzaldéhyde ≥97%
3-Bromobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 3132-99-8
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 1634534
MDL No.: MFCD00003345
Formule: C₇H₅BrO
Point d'ébullition: 234…236 °C
Point de fusion: 18…21 °C
Densité: 1.580
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003345
Numéro CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité