Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromobenzaldéhyde

Fournisseur: Molekula

MOLE43306287-100GEA 0 EUR InStock
MOLE43306287-100G
3-Bromobenzaldéhyde
3-Bromobenzaldéhyde


Formule: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Point d'ébullition: 229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…21 °C
Densité: 1,587 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00003345
Numéro CAS: 3132-99-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité