4-Bromobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
106670250 106671000 106675000
ACRO106670250EA 71.3 EUR InStock
ACRO106670250 ACRO106671000 ACRO106675000
4-Bromobenzaldéhyde 99%
4-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003377
Numéro CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité