4-Bromobenzaldéhyde
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
SB01132EA SB01132EE
MAYBSB01132EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01132EA MAYBSB01132EE
4-Bromobenzaldéhyde
4-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003377
Numéro CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité