4-Bromobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04146.0010 8.04146.0100
8.04146.0010EA 45.7 EUR InStock
8.04146.0010 8.04146.0100
4-Bromobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.849 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003377
Numéro CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 185.02 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Boiling Point 123 - 125 °C (31 hPa)
Flash Point 108 °C
Density 1.85 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité