Ultrasonic baths, UR Series
Fournisseur: Retsch GmbH
70.791.0001 70.791.0003 70.791.0004 70.791.0005
RETS70.791.0001EA 2550 EUR InStock
RETS70.791.0001 RETS70.791.0003 RETS70.791.0004 RETS70.791.0005
Ultrasonic baths, UR Series
Bains à ultrasons
Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
  • Durable
  • Low maintenance
  • Universally applicable in a small footprint
  • Easy handling, time and cost saving
  • Intensive homogenization, dispersing and degassing
  • Increases the service life of the screens
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité