Tubes de force de haute pureté, Tygon® 2475, I.B.
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
ACX00029 ACX00019
VERNACX00029EA 620 EUR InStock
VERNACX00029 VERNACX00019
Tubes de force de haute pureté, Tygon® 2475, I.B.
Tuyaux Transfer Tubing
Tygon® tubing, clear.
  • Extremely low sorption to aqueous fluids
  • Plasticizer free
  • Tough braid reinforcement for elevated working pressures
High-purity pressure tubing is hydrophobic and resists the sorption (absorption/adsorption) of aqueous fluids.Typical applications include deionized water systems, pharmaceutical, cosmetic processing, sterile fill lines and chemical transfer.
Temperature resistance: –78 to +52 °C
Hardness (Shore durometer A): 72
Density: 0,90
Certifications: Meets USP Class VI and FDA criteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité